Merck
409480
Sigma-Aldrich
2-Undecylimidazole
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H26N2
CAS番号:
分子量:
222.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
bp
215 °C/20 mmHg (lit.)
mp
69-74 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCc1ncc[nH]1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)