Merck
409197
Sigma-Aldrich
ジメチルジビニルシラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2C=CH)2Si(CH3)2
CAS番号:
分子量:
112.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4187 (lit.)
bp
79-82 °C (lit.)
密度
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C=C)C=C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H,1-2H2,3-4H3
InChI Key
QRHCILLLMDEFSD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-8.0 °F
引火点(℃)
-22.2 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
409197-VAR:
409197-5ML:
409197-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)