Merck
408344
Sigma-Aldrich
トリデシルメタクリラート
Mixture of C12-C14 alkyl esters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2R, R = C12-C14
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
含みます
600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
408344-VAR:
408344-250ML:
408344-BULK:
408344-5ML:
408344-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)