Merck
406066
Sigma-Aldrich
Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
別名:
Di(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O6
CAS番号:
分子量:
366.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
密度
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(CCCCC(=O)OCC1CCC2OC2C1)OCC3CCC4OC4C3
InChI
1S/C20H30O6/c21-19(23-11-13-5-7-15-17(9-13)25-15)3-1-2-4-20(22)24-12-14-6-8-16-18(10-14)26-16/h13-18H,1-12H2
InChI Key
DJUWPHRCMMMSCV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
406066-VAR:
406066-500ML:
406066-100ML:
406066-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)