Merck
406031
Sigma-Aldrich
1-(Diphenylmethyl)azetidine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17N
CAS番号:
分子量:
223.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES記法
C1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H17N/c1-3-8-14(9-4-1)16(17-12-7-13-17)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16H,7,12-13H2
InChI Key
AZHWVHNIAGJINK-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-(Diphenylmethyl)azetidine is a N-containing heterocyclic building block.
アプリケーション
1-(Diphenylmethyl)azetidine may be used in the preparation of monofunctional poly(tetrahydrofuran), (poly(THF)), having a 1-(diphenylmethyl)azetidinium end group.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
406031-5G:
406031-VAR:
406031-BULK:
406031-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tailored synthesis of branched polymers with poly (tetrahydrofuran) having an azetidinium salt end group.
Oike H, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200(4), 768-768 (1999)