Merck
40573
Sigma-Aldrich
Trihexyltetradecylphosphonium hexafluorophosphate
≥95.0% (31P-NMR)
別名:
Tetradecyltrihexylphosphonium hexafluorophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5]3P(PF6)(CH2)13CH3
CAS番号:
分子量:
628.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (31P-NMR)
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.F6P/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
WCKLETBLOAOZDE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
40573-5G-F:
40573-50G-F:
40573-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)