Merck
405337
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸ランタン(III) 水和物
別名:
ランタン(III)トリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)3La · xH2O
CAS番号:
分子量:
586.11 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
組成
Degree of hydration, 8-9
反応適合性
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.[La+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.La.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
CTIQOTSXSWQWHG-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
アジリジンの合成のための触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405337-VAR:
405337-BULK:
405337-25G:
405337-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)