Merck
405078
Sigma-Aldrich
2,2′-Bi(3-hydroxy-1,4-naphthoquinone)
98%
別名:
Lawsone dimer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H10O6
CAS番号:
分子量:
346.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC1=C(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3=C(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405078-BULK:
405078-50G:
405078-10G:
405078-VAR:
試験成績書(COA)