Merck
404942
Sigma-Aldrich
ギ酸銅(II) 水和物
97%
別名:
ギ酸 銅(II)塩 水和物, ギ酸第二銅水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HCO2)2Cu · xH2O
CAS番号:
分子量:
153.58 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
SMILES記法
O.[H]C(=O)O[Cu]OC([H])=O
InChI
1S/2CH2O2.Cu.H2O/c2*2-1-3;;/h2*1H,(H,2,3);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
NOHDJXFJXJZYGO-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
404942-BULK:
404942-250G:4548173146201
404942-50G:4548173146218
404942-VAR:
試験成績書(COA)