Merck
40289
Sigma-Aldrich
アセトン
semiconductor grade VLSI PURANAL (Honeywell 17617)
別名:
Dimethyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
eCl@ss:
39021201
PubChem Substance ID:
グレード
semiconductor grade VLSI PURANAL (Honeywell 17617)
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
形状
liquid
CofA
specification on request
expl. lim.
13.2 %
clear colorless
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
Semiconductor grade acetone may be used for cleaning of the surfaces, such as;
  • Hydrogen terminated silicon wafer.
  • SiC wafers.
  • Chromium nitride epilayer on silicon wafer.
The semiconductor grade acetone was also used in a comparative study for observing the effect of various solvents on nitrogen containing promoters (NCPs), which is used in oxidation reaction of 5-hydroxymethylfurfural.
法的情報
PURANAL is a trademark of Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40289-2.5L:4548173238593
40289-VAR:
40289-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mono-fluorinated alkyne-derived SAMs on oxide-free Si (111) surfaces: preparation, characterization and tuning of the Si workfunction
Pujari S, et al.
Langmuir, 29(2), 570-580 (2013)
Covalently attached organic monolayers onto silicon carbide from 1-alkynes: molecular structure and tribological properties.
Pujari S, et al.
Langmuir, 29(13), 4019-4031 (2013)
Cu catalyzed oxidation of 5-hydroxymethylfurfural to 2, 5-diformylfuran and 2, 5-furandicarboxylic acid under benign reaction conditions.
Hansen T, et al.
Applied Catalysis A: General, 456, 44-50 (2013)
Organic monolayers from 1-alkynes covalently attached to chromium nitride: alkyl and fluoroalkyl termination.
Pujari S, et al.
Langmuir, 29(33), 10393-10404 (2013)
Hexadecadienyl monolayers on hydrogen-terminated Si (111): faster monolayer formation and improved surface coverage using the enyne moiety
Rijksen B, et al.
Langmuir, 28(16), 6577-6588 (2012)