蒸気密度
1.27 (vs air)
蒸気圧
25 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
49.5-50.5%
CofA
specification on request
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
InChI Key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40276-5L:4548173264516
40276-BULK:
40276-2.5L:4548173264509
40276-VAR:
アクティブなフィルタ