Merck
13-1875
Sigma-Aldrich
フッ化水素酸
JIS special grade
別名:
HF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥5,040
¥5,040
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥5,040
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HF
CAS番号:
分子量:
20.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥5,040
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
JIS special grade
蒸気密度
1.27 (vs air)
蒸気圧
25 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
InChI Key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • アスコルビン酸を応用した分解処理後に、溶媒抽出および誘導結合プラズマ原子発光分光法を用いた、酸化鉄を含有する酸化物ガラス中のスズイオンの種分化:この研究では、分析目的の分解処理においてフッ化水素酸で強化した、酸化物ガラス中のスズイオンの種分化を調査しています(Saijo et al., 2022)。
  • さまざまなセラミックプライマーとシラン処理後のプロトコルで加工したガラスセラミックの物理化学的および形態学的特性:この研究では、歯科用途における物理化学的特性を向上させるためにガラスセラミック表面を調製する際に、フッ化水素酸を使用することについて考察しています(Moreno et al., 2019)。
  • 酸性シリコンエッチング溶液の化学分析 I。HNO(3)、HF、および H(2)SiF(6)の滴定分析:この論文では、産業用エッチング溶液中のフッ化水素酸濃度を分析する方法について詳述し、シリコン処理におけるその効果的な利用に関する重要な洞察を提供しています(Henßge et al., 2007)。
  • Deinococcus radiodurans 由来の新規ホスホグリコリピドの構造:フッ化水素酸が抽出プロセスに利用され、ユニークなホスホグリコリピドの同定につながりました。これにより、生化学研究と応用に貢献しました(Jürgens et al., 1986)。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13-1875-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter Dinér
The journal of physical chemistry. A, 116(40), 9979-9984 (2012-09-25)
The carbonium ion has been suggested to be the intermediate in superacid-promoted reactions (SbF(5)-HF) such as hydrogen-deuterium exchange and in the electrophilic C-H cleavage into hydrogen and the carbenium ion. In this study, the superacid-promoted C-H cleavage into hydrogen and
Yinquan Yuan et al.
Applied optics, 51(24), 5845-5849 (2012-08-22)
Based on fiber Bragg grating (FBG), an online monitoring system for the etching process of optical fiber in a hydrofluoric (HF) acid solution has been designed. The variation curves of the wavelength shifts of FBGs with etching time at three
Marc Ruppenthal et al.
Environmental science & technology, 47(2), 949-957 (2012-12-20)
To make use of the isotope ratio of nonexchangeable hydrogen (δ(2)H(n (nonexchangeable))) of bulk soil organic matter (SOM), the mineral matrix (containing structural water of clay minerals) must be separated from SOM and samples need to be analyzed after H
Angelika Baranowska-Łączkowska et al.
Journal of computational chemistry, 34(4), 275-283 (2012-09-22)
Interaction-induced static electric properties, that is, dipole moment, polarizability, and first hyperpolarizability, of the CO-(HF)(n) and N(2)-(HF)(n), n = 1-9 hydrogen-bonded complexes are evaluated within the finite field approach using the Hartree-Fock, density functional theory, Møller-Plesset second-order perturbation theory, and
Health care plan for hydrogen fluoride spill, Gumi, Korea.
Hyun-Sul Lim et al.
Journal of Korean medical science, 27(11), 1283-1284 (2012-11-21)