Merck
402486
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメトキシ)ベンゾイルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H4COCl
CAS番号:
分子量:
224.56
Beilstein:
2723543
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
InChI Key
ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride (4-(Trifluoromethoxy)-1-benzenecarbonyl chloride, 4-(Chlorocarbonyl)-α,α,α-trifluoroanisole, 4-(Chloroformyl)-α,α,α-trifluoroanisole) is a clear, colorless liquid. It is an organic building block. Its density and refractive index values have been reported.[1]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
402486-BULK:
402486-5G:
402486-VAR:
402486-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 177-177 (2015)