Merck
40241
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
≥98.0% (T)
別名:
(S)-(−)-[1-(Dimethylamino)ethyl]ferrocene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19FeN
CAS番号:
分子量:
257.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品40241は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
≥98.0% (T)
光学活性
[α]20/D −14±1°, c = 1.5% in ethanol
dark brown
bp
120-121 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
1.222 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(C)C
InChI
1S/C9H14N.C5H5.Fe/c1-8(10(2)3)9-6-4-5-7-9;1-2-4-5-3-1;/h4-8H,1-3H3;1-5H;/t8-;;/m0../s1
InChI Key
ISOLNZQTVMCEOI-JZGIKJSDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine can be used:
  • As a starting material in the synthesis of chiral diferrocenylphosphine-diamines applicable in catalysis.[1]
  • As a model chiral probe in the study of enantiodiscrimination ability of chiral ionic liquids using cyclic voltammetry.[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
40241-VAR:
40241-BULK:
40241-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient Diastereoselective Synthesis of Chiral Diferrocenylphosphine-diamines: X-ray Crystal Structure of [(η5-C5H5) Fe
Zhou Z and Zhang Y
Synthetic Communications, 35(18), 2401-2408 (2005)
A family of chiral ionic liquids from the natural pool: Relationships between structure and functional properties and electrochemical enantiodiscrimination tests
Longhi M, et al.
Electrochimica Acta, 298(18), 194-209 (2019)