Merck
40205
Sigma-Aldrich
水酸化アンモニウム 溶液
≥25% NH3 in H2O, semiconductor grade PURANAL (Honeywell 17814)
別名:
アンモニア水
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4OH
CAS番号:
分子量:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
semiconductor grade PURANAL (Honeywell 17814)
CofA
specification on request
expl. lim.
27 %
濃度
≥25% NH3 in H2O
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化アンモニウムは弱塩基であり、希釈すると解離が増加します。本塩基は、
  • R2O3元素群、
  • 錯化剤、
  • 試験液として機能します。7
アプリケーション
水酸化アンモニウムは以下の用途に使用される場合があります;
  • ウエハーを洗浄するために。1
  • 磁性酸化鉄ナノ粒子を調製するために。
  • サトウキビバガスからのセルロースの回収に。本プロセスにより、バイオエタノールの加水分解と生産が促進されます。
  • ヒト歯周靭帯細胞シートの双方向灌流技術に
  • プレバイオティクスガラクトオリゴ糖のための液体クロマトグラフィーの移動相として
法的情報
PURANAL is a trademark of Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40205-5L:
40205-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A systematic study of transfection efficiency and cytotoxicity in HeLa cells using iron oxide nanoparticles prepared with organic and inorganic bases
Calmon MF, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 100(1), 177-184 (2012)
Zhisheng Zhu et al.
Bioresource technology, 119, 199-207 (2012-06-26)
An efficient pretreatment method using NH(4)OH-H(2)O(2) and ionic liquid (IL) was developed for the recovery of cellulose from sugarcane bagasse (SCB). The regenerated SCB from the combined pretreatment exhibited significantly enhanced enzymatic digestibility with an efficiency of 91.4% after 12h
Konstantin Chingin et al.
Analytical chemistry, 84(15), 6856-6862 (2012-07-12)
We introduce an online multiple-junction capillary isoelectric focusing fractionator (OMJ-CIEF) for separation of biological molecules in solution by pI. In OMJ-CIEF, the separation capillary is divided into seven equal sections joined with each other via tubular Nafion membrane insertions. Each
O Hernández-Hernández et al.
Journal of chromatography. A, 1220, 57-67 (2011-12-23)
Three different stationary phases (sulfoalkylbetaine zwitterionic, polyhydroxyethyl aspartamide and ethylene bridge hybrid (BEH) with trifunctionally bonded amide), operating at hydrophilic interaction liquid chromatographic (HILIC) mode, have been assayed and compared for the analysis of complex mixtures of galactooligosaccharides (GOS). Chromatographic
A Farag et al.
Journal of dental research, 93(12), 1313-1319 (2014-10-02)
The periodontal ligament is the key tissue facilitating periodontal regeneration. This study aimed to fabricate decellularized human periodontal ligament cell sheets for subsequent periodontal tissue engineering applications. The decellularization protocol involved the transfer of intact human periodontal ligament cell sheets