Merck
401447
Sigma-Aldrich
Chromium(III) perchlorate hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cr(ClO4)3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
458.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: oxidant
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Cr+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Cr.6H2O/c3*2-1(3,4)5;;;;;;;/h3*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
AWECJTDFTJYSGZ-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401447-50G:
401447-BULK:
401447-250G:
401447-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)