Merck
401412
Sigma-Aldrich
Indium(III) perchlorate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
In(ClO4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
413.17 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
solid
フォーム
solid
組成
Degree of hydration, 8-10
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
reagent type: oxidant
濃度
≤27.2% In (EDTA titration)
SMILES記法
O.[In+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.In.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
BSUPSQJCOOBRFF-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401412-10G:4548173314303
401412-50G:
401412-VAR:
401412-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)