Merck
574090
Sigma-Aldrich
Gallium(III) perchlorate hydrate
99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ga(CIO4)3 · xH2o
CAS番号:
分子量:
368.07 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
chunks
不純物
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
175 °C (lit.)
SMILES記法
[Ga+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ga.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
POVMVMOENAMBPV-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
574090-BULK:
574090-VAR:
574090-15G:
574090-5G:
試験成績書(COA)