Merck
400912
Sigma-Aldrich
タングステン酸リチウム
98%
別名:
リチウム タングステンオキシド, 二リチウム テトラオキソタングステート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2WO4
CAS番号:
分子量:
261.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
core: tungsten
reagent type: catalyst
密度
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
InChI Key
SCKKBXOJPMZVPF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 超低温焼成温度を持つセラミックスの作成に用いられます。
  • 酸化的カップリング反応に用いる触媒
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400912-25G:
400912-100G:
400912-VAR:
400912-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)