Merck
399868
Sigma-Aldrich
フッ化ハフニウム(IV)
99.9% trace metals basis (purity excludes up to ~1% zirconium)
別名:
Hafnium tetrafluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HfF4
CAS番号:
分子量:
254.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis (purity excludes up to ~1% zirconium)
フォーム
powder
不純物
≤2000.0 ppm Trace Metal Analysis (excluding Zr content)
SMILES記法
F[Hf](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
QHEDSQMUHIMDOL-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
399868-250G:
399868-25G:4548173939575
399868-5G:
399868-VAR:
399868-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)