Merck
399329
Sigma-Aldrich
Imidazolium dichromate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10Cr2N4O7
CAS番号:
分子量:
354.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
126 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
c1c[nH]cn1.c2c[nH]cn2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C3H4N2.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-5-3-4-1;;;;;;;;;/h2*1-3H,(H,4,5);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI Key
OPMAIHGGKQJERG-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
重クロム酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
399329-VAR:
399329-10G:4548173143187
399329-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)