Merck
399272
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenethyl alcohol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
140.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
90 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5H2
InChI Key
MZNBGEKFZCWVES-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Fluorophenethyl alcohol is a fluorinated β-phenethyl alcohol. Regioselective synthesis of 3-fluorophenethyl alcohol via regioselective hydroboration has been reported.[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
399272-VAR:
399272-BULK:
399272-250MG:
399272-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regioselective hydroboration-oxidation and-amination of fluoro-substituted styrenes.
Ramachandran PV, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 127(9), 1252-1255 (2006)