Merck
398799
Sigma-Aldrich
Dichloro(1,10-phenanthroline)palladium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8Cl2N2Pd
CAS番号:
分子量:
357.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Pd/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
YGAISFRMWCCXCG-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 亜硝酸アルキルのカルボニル化
  • アリール化反応
  • Sonogashira反応条件下での多重アセチレン挿入
  • ピリジンカルボン酸クロリド類とアルキル亜鉛試薬とのクロスカップリング反応
  • アルケンおよびアルキンのヒドロホスフィニル化
  • Heck反応
  • 位置選択的および立体選択的アミノハロゲン化反応
  • 立体化学が明確なエンインおよびジエンの合成に用いる、クロロエンインおよびクロロジエンとGrignard試薬との反応
  • ヒトプリオンタンパク質PrP106-126の凝集に影響します
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
398799-250MG:
398799-VAR:
398799-1G:
398799-BULK:
試験成績書(COA)