Merck
398357
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexabromoplatinate(IV) hydrate
99.9% trace metals basis
別名:
Bromoplatinic acid, Platinic bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2PtBr6·xH2O
CAS番号:
分子量:
676.52 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder and chunks
組成
Pt, 24-26%
SMILES記法
O.Br.Br.Br[Pt](Br)(Br)Br
InChI
1S/6BrH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
YTNOPOJYUCYUMR-UHFFFAOYSA-J
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
398357-10G:
398357-VAR:
398357-BULK:
398357-2G:
試験成績書(COA)