Merck
908894
Sigma-Aldrich
Nishimura′s catalyst
Umicore
別名:
Rhodium(III) oxide/Platinum(IV) oxide hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O3Rh2/O2Pt
UNSPSCコード:
12171602
NACRES:
NA.22
形状
powder
関連するカテゴリー
アプリケーション
Nishimura′s catalyst is a homogeneous catalyst useful for hydrogenation reactions.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
908894-VAR:
908894-1G:
908894-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.