Merck
396443
Sigma-Aldrich
4′,4′′(5′′)-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H40O6
CAS番号:
分子量:
472.61
Beilstein:
1667522
UNSPSCコード:
12350000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOc3cc(ccc3OCCOCCOc2c1)C(C)(C)C.CC(C)(C)c4ccc5OCCOCCOc6ccc(cc6OCCOCCOc5c4)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H40O6/c1-27(2,3)21-7-9-23-25(19-21)33-17-13-29-12-16-32-24-10-8-22(28(4,5)6)20-26(24)34-18-14-30-11-15-31-23/h7-10,19-20H,11-18H2,1-6H3
InChI Key
ODEWVZWKIFSVMI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3