Merck
395013
Sigma-Aldrich
5,10-Dihydro-5,10-dimethylphenazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N2
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
150-152 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CN1c2ccccc2N(C)c3ccccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)16(2)14-10-6-4-8-12(14)15/h3-10H,1-2H3
InChI Key
GVTGSIMRZRYNEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
395013-VAR:
395013-BULK:
395013-2G:
395013-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)