Merck
395005
Supelco
N,N-ジメチルホルムアミド ジ-tert-ブチルアセタール
LiChropur
別名:
1,1-ジ-tert-ブトキシ-N,N-ジメチルメチルアミン, 1,1-ジ-tert-ブトキシトリメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥72,100
¥72,100
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥72,100
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
CAS番号:
分子量:
203.32
Beilstein:
969629
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥72,100
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
derivatization grade ((GC derivatization))
品質水準
アッセイ
≥90.0%
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
InChI Key
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルホルムアミドジ-tert-ブチルアセタールは誘導体化試薬です。[1]
アプリケーション
オンカラムアルキル化を行うGCを使用して尿中のコカインおよびベンゾイルエクゴニンを測定する研究で、誘導体化剤として使用されます。[1]
ピコリニウム塩の分子間環化反応によるインドリジンの合成に用いる試薬。[2]
包装
透明なホウケイ酸ガラス、高耐加水分解性(I型)
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
395005-VAR:
395005-BULK:
395005-25ML:
395005-10X1ML:
395005-5ML:
395005-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 47, 8817-8817 (2006)
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to