Merck
394807
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-N-[(R)-α-methylbenzyl]acetamide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CONHCH(CH3)C6H5
CAS番号:
分子量:
217.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +137°, c = 1 in chloroform
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](NC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-7(8-5-3-2-4-6-8)14-9(15)10(11,12)13/h2-7H,1H3,(H,14,15)/t7-/m1/s1
InChI Key
ZJFCMJDNHPXGBY-SSDOTTSWSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3