Merck
394378
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2,6-ジ-tert-ブチルフェノール
98%
別名:
2,6-Di-tert-butyl-4-bromophenol, 4-Bromo-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Hydroxy-3,5-di(tert-butyl)bromobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2[C(CH3)3]2OH
CAS番号:
分子量:
285.22
Beilstein:
2051052
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
78-83 °C (dec.) (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(Br)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H21BrO/c1-13(2,3)10-7-9(15)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3
InChI Key
SSQQUEKFNSJLKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ブロモ-2,6-ジ-tert-ブチルフェノールは、4-置換-2,6-ジ-tert-ブチルフェノールです。2,6-ジ-tert-ブチルフェノールの臭素化により合成されます。構造は1H NMRによって確認されました。[1]ベンゼン溶液中での光分解反応が調査されています。[2]2,6-di-tert-ブチル-p-キノンをドープした4-ブロモ-2,6-ジ-tert-ブチルフェノール単結晶の光化学反応は、EPR分光法によって研究されています。[3]
アプリケーション
4-ブロモ-2,6-ジ-tert-ブチルフェノールは、以下の研究で使用できます。
  • 4-ブロモ-2,6-ジメチルフェノールの相間移動触媒(PTC)重合における末端コモノマーフェノールとして。[1]
  • 1,10-ジブロモデカンとの反応によりポリ(p-フェニレンビニレン)誘導体を形成するモノマー、1,1-[1,10-デカンジイルビス(オキシ)]ビス[(2,6-ジ-tert-ブチル-4-ブロモ)ベンゼン]の合成。[4]
  • 抗酸化剤となる混みあったフェノールを含むノルボルネンコモノマである、2,6-ジ-tert-ブチル-フェノールノルボルネン(NArOH)の合成の反応物として。[5]
  • さまざまなエポキシドのカルボニル化合物への変換に利用できる、メチルアルミニウムビス(4-ブロモ-2,6-ジ-tert-ブチルフェノキシド)(MABR)を形成するメチルアルミニウムとの触媒として。[6][7]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
394378-25G:
394378-100G:
394378-BULK:
394378-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Blue light-emitting poly (p-phenylenevinylene) derivatives containing alternating conjugated segments and aliphatic spacers.
Mpallas JG, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 41(8), 1091-1098 (2003)
An efficient, catalytic procedure for epoxide rearrangement.
Maruoka K, et al.
Tetrahedron Letters, 30(41), 5607-5610 (1989)
Effect of donor and acceptor on the mechanism of a photochemical reaction in doped single crystals for radical pairs in 4-bromo-2, 6-di-tert-butylphenol single crystal doped with 2, 6-di-tert-butyl-p-quinone.
Tipikin DS, et al.
Kinetics and Catalysis, 42(2), 246-250 (2001)
Ethylene/hindered phenol substituted norbornene copolymers: Synthesis and NMR structural determination.
Viglianisi C, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50(22), 4647-4655 (2012)
Phase transfer catalyzed polymerization of 4-bromo-2, 6-dimethylphenol in the presence of a terminating comonomer phenol: 2, 4, 6-tri-tert-butylphenol or 4-bromo-2, 6-di-tert-butylphenol.
Wang JH and Percec V.
Polym. Bull., 25(1), 33-40 (1991)