アッセイ
99%
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
溶解性
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
官能基
carboxylic acid
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(OCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)8-2-4-9(5-3-8)14-6-10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
393819-25G:
393819-VAR:
393819-5G:
393819-BULK:
アクティブなフィルタ