Merck
393576
Sigma-Aldrich
3-クロロ-2-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)ピリジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2ClF4N
CAS番号:
分子量:
199.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
50-55 °C/11 mmHg (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
密度
1.524 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Fc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2ClF4N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
InChI Key
GDSROTVTTLUHCO-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, a halogenated pyridine derivative, is a fluorinated building block. It participates in the synthesis of 2,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine.[1][2]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
393576-VAR:
393576-1G:
393576-5G:
393576-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regioselective substitution in aromatic six-membered nitrogen heterocycles.
Comins DL and O'Connor S.
Advances in Heterocyclic Chemistry, 44, 199-267 (1988)
Catalytic fluorination of 2-chloropyridine over metal oxide catalysts in gas phase in the presence of HF.
Cochon C, et al.
Applied Catalysis A: General, 413, 149-156 (2012)