Merck
393193
Sigma-Aldrich
ヒドロシンナムアルデヒド
technical grade, 90%
別名:
3-フェニルプロピオンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥13,900
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥13,900
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2CHO
CAS番号:
分子量:
134.18
Beilstein:
1071910
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
不純物
<5% 3-phenyl-1-propanol
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
97-98 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
phenyl
SMILES記法
[H]C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
InChI Key
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヒドロシンナムアルデヒドは、C = C二重結合水素化シンナムアルデヒドです。本化合物は、シンナムアルデヒドのC = C二重結合をさまざまな方法で選択的に水素化することで合成されています。[1][2][3][4][5] ヒドロシンナムアルデヒドおよびニトロメタンはヘンリー反応を受けてニトロアルドールを形成します。[6] C1およびC3位を 13C で標識されたヒドロシンナムアルデヒドを質量分析にかけ、フラグメンテーションパターンを解明しました。[7]
アプリケーション
ヒドロシンナムアルデヒドは、以下の合成に使用することができます:
  • α-塩素化による2-クロロヒドロシンナムアルデヒド。[8]
  • 速度論的光学分割-アレニルほう素化反応によるホモプロパルギルアルコールの混合物。[9]
  • アレニルシランのヒドロホウ素化によるsyn-およびanti-β-ヒドロキシアリルシランの混合物。[10]
  • 触媒的不斉シアノシリル化による、(2S)-2-ヒドロキシ-4-フェニルブタンニトリル。[11]
  • Pd(TFA)2/ 4,5-ジアザフルオレノン触媒による脱水素反応によるシンナムアルデヒド。[12]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
393193-100ML:
393193-BULK:
393193-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Influence of Preparation Modes on Pt-Ni/CNTs Catalysts Used in the Selective Hydrogenation of Cinnamaldehyde to Hydrocinnamaldehyde.
Li Y, et al
Catalysis Letters, 126(3-4), 280-285 (2008)
Andy S Tsai et al.
Organic letters, 15(7), 1568-1571 (2013-03-15)
A chiral phosphoric acid catalyzed kinetic resolution/allenylboration of racemic allenylboronates with aldehydes is described. Allenylboration of aldehydes with 2.8 equiv of allenylboronate (±)-1 in the presence of 10 mol % of catalyst (R)-2 provided anti-homopropargyl alcohols 3 in 83-95% yield
Ming Chen et al.
Organic letters, 13(8), 1992-1995 (2011-03-18)
The kinetic hydroboration of allenylsilane 5 with ((d)Ipc)(2)BH at -40 °C provides allylborane 9Z with ≥12:1 selectivity. When the hydroboration is performed at temperatures above -40 °C, 9Z isomerizes to the thermodynamically more stable allylborane 9E with >20:1 selectivity. Subsequent
Carbon nanofiber supported palladium catalyst for liquid-phase reactions: An active and selective catalyst for hydrogenation of cinnamaldehyde into hydrocinnamaldehyde.
Pham-Huu C, et al
J. Mol. Catal. A: Chem., 170(1), 155-163 (2001)
Elucidation of elctron-impact-induced fragmentations of hydrocinnamaldehyde by 13C labelling; evidence for an 'ortho attack'in the molecular ion.
Venema A and Nibbering NMM
Org. Mass Spectrom., 9(6), 628-630 (1974)