Merck
391719
Sigma-Aldrich
クロコン酸 二ナトリウム塩
97%
別名:
4,5-ジヒドロキシ-4-シクロペンテン-1,2,3-トリオン 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5Na2O5
CAS番号:
分子量:
186.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C5H2O5.2Na/c6-1-2(7)4(9)5(10)3(1)8;;/h6-7H;;/q;2*+1/p-2
InChI Key
OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
391719-BULK:
391719-VAR:
391719-250MG:
391719-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)