Merck
391298
Sigma-Aldrich
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
98%
別名:
N-(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジニル)アセトアミド, NSC 270075
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22N2O
CAS番号:
分子量:
198.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
bp
161-163 °C/7 mmHg (lit.)
mp
102-104 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
CC(=O)NC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C11H22N2O/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13-11(4,5)7-9/h9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
InChI Key
HVXYQAREJSKQNE-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine is a piperidine derivative. Density of 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine (N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)acetamide) has been reported.[1]
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
抗真菌活性を有するセレンおよび硫黄誘導体
酸化体
α-およびβ-グリコシド
ニトロキシルラジカルと金属カルボニルの反応のための反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
391298-BULK:
391298-25G:
391298-VAR:
391298-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Jie Hao et al.
International journal of biological macromolecules, 151, 740-746 (2020-02-24)
Oxidized starch (oxStarch) is a major derivative of starch. In present study, 4-acetamide-TEMPO system was firstly applied to prepare specifically oxidized starch, homogeneous 1,4-linked α-D-glucuronan. The impact of oxidant amount, 4-acetamide-TEMPO amount and reaction temperature on the properties of products
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 316-316 (2014)