Merck
390011
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロニッケル(IV)酸カリウム
99%
別名:
フッ化ニッケル(IV)カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2NiF6
CAS番号:
分子量:
250.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES記法
[K+].[K+].F[Ni--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ni/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI Key
DNNIPLGVOQXCHW-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Precursor for the powerful oxidizing and fluorinating agents NiF4 and NiF3.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
390011-VAR:
390011-BULK:
390011-1G:
390011-10G:4548173295787
文書ライブラリにアクセスする
Zemva, B. et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 10025-10025 (1995)