Merck
387797
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-N,N-ビス(トリメチルシリル)アニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4N[Si(CH3)3]2
CAS番号:
分子量:
316.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
bp
156-158 °C/23 mmHg (lit.)
密度
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
C[Si](C)(C)N(c1ccc(Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22BrNSi2/c1-15(2,3)14(16(4,5)6)12-9-7-11(13)8-10-12/h7-10H,1-6H3
InChI Key
YJYMZGDBOMZWSR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Bromo-N,N-bis(trimethylsilyl)aniline is an N-protected aryl reagent used in the synthesis of:
  • Hydrophilic conjugated porphyrin dimers for one-photon and two-photon photodynamic therapy.
  • Functionalized organometallic polymer, poly(ferrocenylsilane).
  • Borylanilines such as 4-(dimesitylboryl)aniline and 4-(dimesitylboryl)-3,5-dimethylaniline.
  • Silicon-containing oligomeric poly(imido-amides) (PIAs).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
387797-5ML:
387797-BULK:
387797-VAR:
387797-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silicon-containing oligomeric poly (imido-amides) with amino moieties. Synthesis, characterization and thermal studies.
Tagle L H, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(57), 30197-30210 (2014)
Revisiting Borylanilines: Unique Solid-State Structures and Insight into Photophysical Properties.
Sudhakar P, et al.
Organometallics, 32(10), 3129-3133 (2013)
Synthesis of hydrophilic conjugated porphyrin dimers for one-photon and two-photon photodynamic therapy at NIR wavelengths.
Balaz M, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(5), 874-888 (2009)
Versatile and convenient routes to functionalized poly (ferrocenylsilanes).
Jakle F, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 21(18), 1291-1296 (2000)