アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
113 °C/10 mmHg (lit.)
mp
45-50 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
SMILES記法
CCN(CC)C(Cl)=S
InChI
1S/C5H10ClNS/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
HUUSTUALCPTCGJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
384291-VAR:
384291-BULK:
384291-25G:
384291-500G:
384291-5G:
アクティブなフィルタ