Merck
383392
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dichloro-2′-hydroxyacetophenone
99%
別名:
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dichloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2′-Hydroxy-3′,5′-dichloroacetophenone, 2-Acetyl-4,6-dichlorophenol, 3,5-Dichloro-2-hydroxyacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2(OH)COCH3
CAS番号:
分子量:
205.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
bp
132-134 °C/18 mmHg (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1O
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(10)8(6)12/h2-3,12H,1H3
InChI Key
CJFYGRLJDKWMDI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
383392-BULK:
383392-VAR:
383392-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)