Merck
382094
Sigma-Aldrich
Dimethyl (R)-(+)-methylsuccinate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2CCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
160.17
Beilstein:
1706307
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +4.8°, c = 2.9 in chloroform
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
80-81 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)C[C@@H](C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m1/s1
InChI Key
NFOQJNGQQXICBY-RXMQYKEDSA-N
アプリケーション
Dimethyl (R)-(+)-methylsuccinate can be used in the synthesis of FK-506, a macrolide generally produced by Streptomyces tsukubaensis.[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
382094-5G:
382094-BULK:
382094-VAR:
382094-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A chemoenzymatic synthesis of the C10-C19 moiety of FK506
Gu R-L and Sih CJ
Tetrahedron Letters, 31(23), 3283-3286 (1990)
Tetrahedron Letters, 31, 3283-3283 (1990)