Merck
381799
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3-ニトロトルエン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)Br
CAS番号:
分子量:
216.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
135-136 °C/8 mmHg (lit.)
mp
38-41 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
GCAAVRIWNMTOKB-UHFFFAOYSA-N
詳細
Crystal structure of 2-bromo-3-nitrotoluene has been studied and the dihedral angle between the nitro group and the phenyl ring is reported to be 54.1(4)°.[1]
アプリケーション
2-Bromo-3-nitrotoluene may be used in the preparation of unsymmetrical dimethyl dinitro biphenyl, via Ullmann reaction.[2] It may be used as starting material in the synthesis of 10-methylfluoranthene.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
381799-BULK:
381799-1G:
381799-5G:
381799-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
675. Synthesis of fluoranthenes. Part IV. 10-and 11-Substituted fluoranthenes.
HorwoodaTucker S.
Journal of the Chemical Society, 3213-3216 (1949)
Ping Li et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 10), o2641-o2641 (2011-11-08)
In the title compound, C(7)H(6)BrNO(2), the dihedral angle between the nitro group and the phenyl ring is 14.9 (11)°.
Ullmann Synthesis of Six Dimethyldinitrobiphenyls and their Reduction to the Corresponding Diaminodimethylbiphenyls1.
Carlin RB and Foltz GE.
Journal of the American Chemical Society, 78(9), 1997-2000 (1956)