Merck
380393
Sigma-Aldrich
イソプロポキシトリメチルシラン
98%
別名:
イソプロピルトリメチルシリルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥10,400
¥10,400
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥10,400
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
132.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,400
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.378 (lit.)
密度
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI Key
NNLPAMPVXAPWKG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
380393-BULK:
380393-10ML:
380393-VAR:
380393-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.