Merck
378615
Sigma-Aldrich
3,3-Diethoxypropionitrile
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2CHCH2CN
CAS番号:
分子量:
143.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
91-93 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
nitrile
SMILES記法
CCOC(CC#N)OCC
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
WBOXEOCWOCJQNK-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,3-Diethoxypropionitrile is a cyanide derivative. It undergoes reaction with urea in refluxing butanolic sodium butoxide to afford 4-amino-2(1H)-pyrimidinone and cytosine. Its physical properties (density, refractive index, boiling point and melting point) have been reported.
アプリケーション
3,3-Diethoxypropionitrile may be used in the synthesis of 2-(2,2-diethoxy-ethyl)-pyridine, via [2+2+2]-cycloaddition reaction. It may be used in the synthesis of cyanomalondialdehyde.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
378615-25ML:4548173141688
378615-VAR:
378615-BULK:
378615-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation, Structure, and Reactions of Halomalondialehdes.
Reichardt C and Halbritter K.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 14(2), 86-94 (1975)
Brown DJ.
The Chemistry of Heterocyclic Compounds, 216-216 (2009)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 164-164 (2015)
Barbara Heller et al.
The Journal of organic chemistry, 67(13), 4414-4422 (2002-06-22)
The photocatalyzed [2 + 2 + 2]-cycloaddition of nitriles with 2 equiv of acetylene to 2-pyridines can be carried out under mild conditions and represents a valuable extension to common synthetical methods. For the ideal wavelength range (350-500 nm), lamps
Synthesis of isoxazole.
Cai D, et al.
Chemical Reagents, 1, 027-027 (2010)