Merck
378542
Sigma-Aldrich
ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)鉄(II)
97%
別名:
デカメチルフェロセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe(C5(CH3)5)2
CAS番号:
分子量:
326.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
277 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Fe].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Fe/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
InChI Key
OZHNSXNGSKKWMC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)(Me10FeCp2, DecMFc) was used as an electron donor to functionalize high purity graphene with metallic palladium via a redox reaction.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
378542-5G:
378542-250MG:
378542-VAR:
378542-1G:
378542-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Functionalization of graphene at the organic/water interface.
Toth PS, et al.
Chemical Science, 6.2, 1316-1323 (2015)
資料
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.