Merck
377147
Sigma-Aldrich
1,1-Bis(diphenylphosphino)ethylene
98%
別名:
VDPP, ビニリデンビス(ジフェニルホスフィン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)2P]2C=CH2
CAS番号:
分子量:
396.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
reagent type: ligand
mp
110-111 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C=C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22P2/c1-22(27(23-14-6-2-7-15-23)24-16-8-3-9-17-24)28(25-18-10-4-11-19-25)26-20-12-5-13-21-26/h2-21H,1H2
InChI Key
GEGLBMPXRFOXTK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • Michael付加反応による、環状メタル化パラジウムジホスファン触媒
  • パラダサイクルを持つA字型構造(キレート剤)
  • キラルパラダサイクルにより触媒される、官能基化ビスホスフィンモノオキシド配位子
  • 架橋型ジホスフィン配位子を持つ四核パラダサイクル
  • 臭素架橋Cu(I)四核錯体
  • Cr触媒エチレン三量化および四量化反応での炭素架橋ジホスフィン配位子として用います
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
377147-BULK:
377147-VAR:
377147-1G:
377147-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)