Merck
376442
Sigma-Aldrich
1,5-Hexadiene-3,4-diol, mixture of (±) and meso
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH(OH)CH(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
114.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
125 °C/45 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C=C)C(O)C=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-8H,1-2H2
InChI Key
KUQWZSZYIQGTHT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
376442-VAR:
376442-5G:
376442-25G:
376442-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)