アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
~290 °C (dec.)
SMILES記法
Oc1ccc2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-2-6-4-5-8(12)10-9(6)7/h1-5,11H,(H,10,12)
InChI Key
ZXZKYYHTWHJHFT-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Procaterol
- Indacaterol[4]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
37640-BULK-F:
37640-1G-F:
37640-VAR-F:
37640-5G-F:
アクティブなフィルタ