Merck
375632
Sigma-Aldrich
(1R)-10-Camphorsulfonamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO3S
CAS番号:
分子量:
231.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
mp
133-135 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(N)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H17NO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,11,13,14)/t7-,10-/m0/s1
InChI Key
SBLUNABTQYDFJM-XVKPBYJWSA-N
その他情報
Sign of optical rotation varies with solvent
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
375632-VAR:
375632-5G:
375632-BULK:
375632-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)