グレード
technical grade
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
95-105 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(CCO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
InChI Key
WOUANPHGFPAJCA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
366412-VAR:
366412-BULK:
366412-100G:
366412-500G:
試験成績書(COA)