Merck
375233
Sigma-Aldrich
ジメチル3-メチルグルタラート
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(CH2CO2CH3)2
CAS番号:
分子量:
174.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
110 °C/19 mmHg (lit.)
密度
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)CC(C)CC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
YIJLMTNDXYVGPQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Dimethyl 3-methylglutarate is an ester. It participates in the synthesis of (R,Z)- muscenone, a valuable perfume ingredient.[1]
アプリケーション
酵素化学的不斉合成におけるビルディングブロック[2][3]
Dimethyl 3-methylglutarate may be used in the synthesis of (R)- and (S)-4-amino-3-methylbutanoic acids, via initial enantioselective hydrolysis with pig liver esterase.[2] It may be used in the preparation of optically active form of verrucarinic acid derivative.[4] It may be used as building block for chemoenzymatic asymmetric synthesis.[2][3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
375233-BULK:
375233-5G:
375233-25G:
375233-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 44, 1477-1477 (1988)
Synthesis of Verrucarin A and 3a-Hydroxyverrucarin A from Verrucarol and Diacetoxyscripenol (Anguidine). 39th Communication on Verrucarins and Roridins.
Mohr P, et al.
Helvetica Chimica Acta, 65(5), 1412-1417 (1982)
An efficient route to the musk odorant (< i> R</i>,< i> Z</i>)-5-muscenone via base-metal-catalysis.
Lehr K and Furstner A.
Tetrahedron, 68(37), 7695-7700 (2012)
Chemoenzymatic synthesis of (R)-and (S)-4-amino-3-methylbutanoic acids.
Andruszkiewicz R, et al.
Synthetic Communications, 20, 159-166 (1990)